AuftragsverfolgungKontakt
Screw caps for screw thread tubes
Screw caps for screw thread tubes
GL 18, , ,
Catalog # LENZ01320018
Supplier:   Lenz Laborglas
Screw caps for screw thread tubes
Catalog # LENZ01320018
Supplier:  Lenz Laborglas
Screw caps for screw thread tubes
Screw caps for screw thread tubes
GL 18, , ,
Price
SFr. 5.80
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PBT,red, with PTFE coated silicone sealing (VMQ).
  • For DIN GL threads
  • Heat resistant up to 180 °C
  • Autoclavable, sterilisable with hot air
Specifications
  • Gewinde:
    GL 18
  • Seq:
    02
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..