AuftragsverfolgungKontakt
Raschig Ringe
Raschig Ringe
Raschig-Ring, 4 mm, 4 mm
Katalognr. LENZ05127004
Anbieter:   Lenz Laborglas
Raschig Ringe
Katalognr. LENZ05127004
Anbieter:  Lenz Laborglas
Raschig Ringe
Raschig Ringe
Raschig-Ring, 4 mm, 4 mm
Preis
SFr. 228.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Natronkalkglas
  • Für Füllkörper-Kolonnen
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    4 mm
  • Bezeichnung:
    Raschig-Ring
  • Höhe:
    4 mm
  • Seq:
    02