Messschaufeln
500 ml, 315 mm
Katalognr. 231-0070
Anbieter: KARTELL
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, weiß. Mit flachen, abgeschrägten Enden und verstärktem Griff.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, unzerbrechlich
- Temperaturbeständig bis 130 °C, autoklavierbar
- Das Volumen der Schaufel ist gut sichtbar im Griff eingeprägt
Technische Daten
- Kapazität:500 ml
- Länge:315 mm
- Seq:12