Inline Filter, SS High Pressure
5 µm, 0,75 mm
Katalognr. 554-1157
Anbieter: VICI JOUR RESEARCH
Direkt zu
Product Details & Documents
Der SS Inline-Filter verfügt praktisch über kein Totvolumen und kann somit ohne signifikanten Effizienzverlust bei den verschiedensten Applikationen eingesetzt werden. Diese Version ist gedacht für analytische Applikationen zwischen Autosampler/Probeninjektionsventil und Säule.
- Minimiert Totvolumen
- Für Hochdruckapplikationen (bis zu 350 bar/5000 psi)
Technische Daten
- Ø:0,75 mm
- Porengröße:5 µm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



