Messzylinder
500 ml, 5 ml, 390 mm, 3,75 ± ml
Katalognr. 612-1515
Anbieter: HIRSCHMANN
Direkt zu
Product Details & Documents
DURAN® Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse B.
- Auf Einguss justiert ('ln')
- Mit Ausguss und Sechskantfuß
- Hauptpunkte-Ringteilung, kontrastreich blau graduiert
DIN EN ISO 4788
Zertifizierung: DIN EN ISO 4788
Technische Daten
- Kapazität:500 ml
- Höhe:390 mm
- Teilung:5 ml
- Toleranz:3,75 ± ml