AuftragsverfolgungKontakt
Messzylinder
Messzylinder
25 ml, 0,5 ml, 170 mm, 0,375 ± ml
Catalog # 612-1398
Supplier:   HIRSCHMANN
Messzylinder
Catalog # 612-1398
Supplier:  HIRSCHMANN
Messzylinder
Messzylinder
25 ml, 0,5 ml, 170 mm, 0,375 ± ml
Price
27.50 SFr.
Log in for availability
1 * 2 ST
Product Details & Documents
DURAN® Borosilikatglas 3.3, hohe Form, Klasse B.
  • Auf Einguss justiert ('ln')
  • Mit Ausguss und Sechskantfuß
  • Hauptpunkte-Ringteilung, kontrastreich blau graduiert
DIN EN ISO 4788
Certifications: DIN EN ISO 4788
Specifications
  • Kapazität:
    25 ml
  • Höhe:
    170 mm
  • Teilung:
    0,5 ml
  • Toleranz:
    0,375 ± ml