Petrischalen, Nunc™
Petrischale, belüftet, 90 mm, 15 mm, Steril
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
Optisch transparentes PS. Petrischalen zur Kultivierung von Pilzen, Bakterien und andere Mikroorganismen.
- Kompatibel mit automatisierten Systemen
- Geeignet für automatische Dispenser dank flacher Form und einheitlicher Höhe
Specifications
- Ø:90 mm
- Sterilität:Steril
- Ausführung:Petrischale, belüftet
- Höhe:15 mm
- Cat. No.:391-0104
- Umweltzertifizierung:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung