Post-Mortem-Skalpelgriffe
PM40H hell verzinkt, Klingen Nr. PM40 und PM40B, 220 mm
Supplier: SWANN MORTON
Jump to:
Product Details & Documents
Eine vielseitige und umfassende Modellreihe für Bestatter und Pathologen zur Verwendung in der Autopsie, Histopathologie und bei allgemeinen Post-Mortem-Verfahren.
- PM40-Reihe mit herkömmlicher Verschraubung
- PM60-Reihe mit Standard-Klingeneinpassung
Die PM40B und PM60B Klingen sind für zusätzliche Sicherheit und Schutz vor versehentlichen Verletzungen abgerundet.
Packaging: Die PM8 und PM40 Edelstahlgriffe werden einzeln in einer Kunststoffschutzhülle geliefert.
Specifications
- Für:Klingen Nr. PM40 und PM40B
- Typ:PM40H hell verzinkt
- Länge:220 mm
- Seq:04