Prozess-pH-Einstabmessketten
pH-Einstabmesskette, mit Kugelmembran, H 6181 HD, 0 - 14, 0...+135 °C, Glas, KCl 3 mol/l, Keramik, 12×170 mm, Schraubsteckkopf
SCOI285111426
- Anschluss:Schraubsteckkopf
- Ø×L:12×170 mm
- Typ:H 6181 HD
- Bezeichnung:pH-Einstabmesskette, mit Kugelmembran
- Material:Glas
- Seq:12
- Membran:Keramik
- Elektrolyt:KCl 3 mol/l
- Temperatur:0...+135 °C
- pH:0 - 14