Probenröhrchen
, 180 mm, 18 mm, , 1,1 - 1,2 mm
Katalognr. SCERA61801800121
Anbieter: DWK Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Für eine Vielzahl von Anwendungen.
:
:
Technische Daten
- Ext.Ø:18 mm
- Wandstärke:1,1 - 1,2 mm
- Länge:180 mm
- Seq:05