AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Verschlüsse | Avantor
VWR®, Verschlüsse
LDPE, 212-1809/212-1837, Natur, 10 mm
Katalognr. 217-7004
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Verschlüsse
Katalognr. 217-7004
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Verschlüsse
VWR®, Verschlüsse
LDPE, 212-1809/212-1837, Natur, 10 mm
Preis
SFr. 87.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 3.000 ST
Product Details & Documents
Diese Verschlüsse passen auf Proben- und Kulturröhrchen.
  • Flexibel, hohe mechanische Beständigkeit
Verschlüsse bestehen aus LDPE.
Technische Daten
  • Verschlussgröße:
    10 mm
  • Für Röhrchen:
    212-1809/212-1837
  • Farbe:
    Natur
  • Material:
    LDPE
Complementary Products
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Kapazität
    Material
    Ø int.
    Länge
    Ext.Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 212-1834
    5 ml
    PS
    12,8 mm
    74,5 mm
    13,0 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 4.000 ST - SFr. 140.00
  • 212-1837
    3,5 ml
    PS
    11,8 mm
    01
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5.000 ST - SFr. 158.00
  • 212-1809
    5 ml
    PS
    11,0 mm
    74,5 mm
    13,0 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2.000 ST - SFr. 99.80