Filtrierpapier, quantitativ
Product Details & Documents
Diese Filtrierpapiere werden aus Edelzellstoffen und Linters mit einem Gehalt von über 98 % a-Cellulose hergestellt und enthalten garantiert keine Rückstände der bei manchen Herstellungsverfahren verwendeten Säuren. Sie haben einen extrem geringe, prozentualen Aschegehalt und werden deshalb zu Recht als aschefrei bezeichnet. Die aschefreien Filtrierpapiere von Sartorius zeichnen sich durch eine starke Nassberstung und Reinheit aus. Deshalb eignen sie sich besonders gut für quantitative Analysen, die Verwendung im Büchner-Trichter sowie zur Druck- oder Vakuumfiltration.
388: „Schwarzpunktfilter“ Für grobflockige und voluminöse Niederschläge, insbesondere Eisen-, Aluminium- und Chromhydroxide; Kupfer-, Wismut-, Kobalt- und Eisensulfide; verschiedene organische, farbige Metallablagerungen; Bestimmung von Silizium bei der Analyse von Stahl und Roheisen; für saure und leicht alkalische Lösungen; Druckfiltration.
389: „Weißpunktfilter“ Die am häufigsten verwendete Qualität für Analysen; für relativ grobe Niederschläge wie Silber-, Arsen-, Antimon-, Cadmium-, Blei-, Eisen- und Mangansulfide; Bleichromat; Ammoniumphosphormolybdat; Erdalkalicarbonate „...“ für saure und leicht alkalische Lösungen; Druckfiltration.
390: „Green Dot Filter“ Filtration feiner Niederschläge; Bariumsulfat; Bleimolybdat; Bleidioxid; Calciumhydroxid; Calciumfluorid; Nickel-, Zink- und Zinnsulfide; für saure und leicht alkalische Lösungen; Druckfiltration.
393: „Purple Dot Filter“ Ideal für besonders schwierige Filtrationsbedingungen und besonders feinkörnige Niederschläge; Bariumsulfat; Kupferoxid.
Documents
Technische Daten
- Sorte:393
- Seq:3
- Größe:70 mm
- Cat. No.:516-7042
- Filtriergeschwindigkeit:300 s
- Aschegehalt:≤0.010 %
- Partikelretention:1 - 2 µm
- Umweltzertifizierung:Renewable Energy Certificate
- Gewicht:100 g/m²
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung