AuftragsverfolgungKontakt
Sortimentskästen, PS | Avantor
Sortimentskästen, PS
Sortimentskasten, mit 18 Unterteilungen, Transparent, 250×170×46 mm, PS
Katalognr. HUEN613900
Anbieter:   hünersdorff GmbH
Sortimentskästen, PS
Katalognr. HUEN613900
Anbieter:  hünersdorff GmbH
Sortimentskästen, PS
Sortimentskästen, PS
Sortimentskasten, mit 18 Unterteilungen, Transparent, 250×170×46 mm, PS
Preis
SFr. 19.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Sortimentskästen aus schlagfestem Polystyrol (PS) eignen sich für Verpackungszwecke und schaffen Ordnung in Werkstätten und im Haushalt.
  • Wahlweise mit vielseitigen Fachunterteilungen und -varianten oder ohne Fächer erhältlich
  • Transparenter Deckel und Boden zur optimalen Darstellung des Inhalts oder in lebensmittelechten Farben
  • Aufdruck auf Anfrage möglich
Technische Daten
  • Farbe:
    Transparent
  • Bezeichnung:
    Sortimentskasten, mit 18 Unterteilungen
  • Material:
    PS
  • Seq:
    11
  • B×T×H:
    250×170×46 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..