Zubehör
Verstärkte Edelstahl-Einlage mit 2 Auflagebügeln, HERAcell® 240i
HERA50077365
- Bezeichnung:Verstärkte Edelstahl-Einlage mit 2 Auflagebügeln
- Seq:33
- Für:HERAcell® 240i
- Cat. No.:HERA50077365
- Max. Beladung pro Einschub:45 kg
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.