Ammoniumnitrat
1 KIT
Katalognr. EURLEMR281500
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:6484-52-2
- Formel:NH₄NO₃
- MDL-Nummer:MFCD00011425
- Molekulargewicht:80.04 g/mol
- Merck-Index:13,00538
- Siedepunkt:230 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:169 °C
- Dichte:1,73 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:229-347-8
- UN:1942
- ADR:5.1,III
Technische Daten
Technische Daten
- VE:1 KIT



