Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Ammoniumnitrat
Ammoniumnitrat
Glass bottle for solids, 1 kg
  EURLEMR281001
Ammoniumnitrat
  EURLEMR281001
 :  
 :  6484-52-2
Ammoniumnitrat
Glass bottle for solids, 1 kg
 :  6484-52-2
  •  :6484-52-2
  •  :NH₄NO₃
  •  :MFCD00011425
  •  :80.04 g/mol
  •  :13,00538
  •  :230 °C (1013 hPa)
  •  :169 °C
  •  :1,73 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :229-347-8
  •  :1942
  •  :5.1,III
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg