Kaliumnitrat
1 KIT
Katalognr. EURLEMR280500
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Nitrate of Potash
- CAS Nummer:7757-79-1
- Formel:KNO₃
- MDL-Nummer:MFCD00011409
- Molekulargewicht:101.1 g/mol
- Merck-Index:13,07733
- Schmelzender Platingehalt:334 °C
- Dichte:2,109 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:231-818-8
- UN:1486
- ADR:5.1,III
- ERREICHEN:01-2119488224-35
Technische Daten
Technische Daten
- VE:1 KIT