AuftragsverfolgungKontakt
Ammoniaklösung 25% | Avantor
Ammoniaklösung 25%
1 KIT
Katalognr. EURLEMR272001
Ätzend
Reizend
Umfeld
Anbieter:   EUROCLONE
Ammoniaklösung 25%
Katalognr. EURLEMR272001
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  1336-21-6
Ammoniaklösung 25%
1 KIT
CAS Nummer:  1336-21-6
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Synonyme:  Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
  • CAS Nummer:1336-21-6
  • Formel:NH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00066650
  • Molekulargewicht:35.05 g/mol
  • Siedepunkt:32…37,7 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–60…–57,5 °C
  • Dichte:0,88…0.91 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:215-647-6
  • UN:2672
  • ADR:8,III
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 KIT