Silbernitrat
250 g
Catalog # EURLEMR267250
Supplier: EUROCLONE
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
- CAS Number:7761-88-8
- Formula:AgNO₃
- MDL Number:MFCD00003414
- Molecular Weight:169.87 g/mol
- Merck Index:12,08661
- Boiling Pt:444 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:210 °C
- Density:4,35 g/cm³ (20 °C)
- Storage Temperature:Raumtemperatur
- EINECS:231-853-9
- UN:1493
- ADR:5.1,II
- REACH:01-2119513705-43
Specifications
Specifications
- VE:250 g
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



