AuftragsverfolgungKontakt
Silbernitrat
1 KIT
  EURLEMR267100
 :   EUROCLONE
Silbernitrat
  EURLEMR267100
 :  EUROCLONE
 :  7761-88-8
Silbernitrat
Silbernitrat
1 KIT
 :  7761-88-8
1 * 1 KIT
 :  Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
  •  :7761-88-8
  •  :AgNO₃
  •  :MFCD00003414
  •  :169.87 g/mol
  •  :12,08661
  •  :444 °C (1013 hPa)
  •  :210 °C
  •  :4,35 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :231-853-9
  •  :1493
  •  :5.1,II
  •  :01-2119513705-43
  • VE:
    1 KIT