AuftragsverfolgungKontakt
Silbernitrat | Avantor
Silbernitrat
1 KIT
Katalognr. EURLEMR267025
Oxidierend
Ätzend
Umfeld
Anbieter:   EUROCLONE
Silbernitrat
Katalognr. EURLEMR267025
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  7761-88-8
Silbernitrat
Silbernitrat
1 KIT
CAS Nummer:  7761-88-8
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Synonyme:  Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
  • CAS Nummer:7761-88-8
  • Formel:AgNO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00003414
  • Molekulargewicht:169.87 g/mol
  • Merck-Index:12,08661
  • Siedepunkt:444 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:210 °C
  • Dichte:4,35 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-853-9
  • UN:1493
  • ADR:5.1,II
  • ERREICHEN:01-2119513705-43
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 KIT