Xylencyanol FF
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. EURLEMR249025
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: C.I. 42135, Sodium hydrogen 4-[[4-(ethylamino)-m-tolyl][4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]benzene-1,3-disulphonate, Sodium 4-((4-(ethylamino)-3-methylphenyl)(4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-3-sulphobenzenesulphonate, acid Blue 147
- CAS Nummer:2650-17-1
- Formel:C₂₅H₂₇N₂NaO₆S₂
- MDL-Nummer:MFCD00040657
- Molekulargewicht:538.62 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:295 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:220-167-5
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:25 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



