Xylencyanol FF
1 KIT
Katalognr. EURLEMR249010
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: C.I. 42135, Sodium hydrogen 4-[[4-(ethylamino)-m-tolyl][4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]benzene-1,3-disulphonate, Sodium 4-((4-(ethylamino)-3-methylphenyl)(4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-3-sulphobenzenesulphonate, acid Blue 147
- CAS Nummer:2650-17-1
- Formel:C₂₅H₂₇N₂NaO₆S₂
- MDL-Nummer:MFCD00040657
- Molekulargewicht:538.62 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:295 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:220-167-5
Technische Daten
Technische Daten
- VE:1 KIT



