AuftragsverfolgungKontakt
Tween® 80 (Polysorbat)
1 KIT
  EURLEMR245025
 :   EUROCLONE
Tween® 80 (Polysorbat)
  EURLEMR245025
 :  EUROCLONE
 :  9005-65-6
Tween® 80 (Polysorbat)
1 KIT
 :  9005-65-6
1 * 1 KIT
  •  :9005-65-6
  •  :MFCD00082107
  •  :13,07664
  •  :∼100 °C (1013 hPa)
  •  :–21 °C
  •  :1,062 g/cm³ (20 °C)
  •  :>149 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :500-019-9
  • VE:
    1 KIT