AuftragsverfolgungKontakt
Tween® 80 (Polysorbat) | Avantor
Tween® 80 (Polysorbat)
1 KIT
Katalognr. EURLEMR245001
Anbieter:   EUROCLONE
Tween® 80 (Polysorbat)
Katalognr. EURLEMR245001
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  9005-65-6
Tween® 80 (Polysorbat)
1 KIT
CAS Nummer:  9005-65-6
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:9005-65-6
  • MDL-Nummer:MFCD00082107
  • Merck-Index:13,07664
  • Siedepunkt:∼100 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–21 °C
  • Dichte:1,062 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:>149 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:500-019-9
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 KIT