Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Tween® 20 (Polysorbat) | Avantor

Tween® 20 (Polysorbat)

Glasflasche, 500 mL
Katalognr. EURLEMR243500
Anbieter:   EUROCLONE
Tween® 20 (Polysorbat)
Katalognr. EURLEMR243500
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  9005-64-5
Tween® 20 (Polysorbat)

Glasflasche, 500 mL

CAS Nummer:  9005-64-5
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
  • CAS Nummer:9005-64-5
  • Formel:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • MDL-Nummer:MFCD00165986
  • Molekulargewicht:1227.53 g/mol
  • Dichte:1,1 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:500-018-3
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 mL

Technische Daten