Tween® 20 (Polysorbat)
1 KIT
Katalognr. EURLEMR243025
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
- CAS Nummer:9005-64-5
- Formel:C₅₈H₁₁₄O₂₆
- MDL-Nummer:MFCD00165986
- Molekulargewicht:1227.53 g/mol
- Dichte:1,1 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:500-018-3
Technische Daten
Technische Daten
- VE:1 KIT
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



