Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Tween® 20 (Polysorbat) | Avantor

Tween® 20 (Polysorbat)

1 KIT
Katalognr. EURLEMR243001
Anbieter:   EUROCLONE
Tween® 20 (Polysorbat)
Katalognr. EURLEMR243001
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  9005-64-5
Tween® 20 (Polysorbat)

1 KIT

CAS Nummer:  9005-64-5
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Synonyme:  Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
  • CAS Nummer:9005-64-5
  • Formel:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • MDL-Nummer:MFCD00165986
  • Molekulargewicht:1227.53 g/mol
  • Dichte:1,1 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:500-018-3
Technische Daten

Technische Daten

  • VE:
    1 KIT

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..