AuftragsverfolgungKontakt
Trypanblau | Avantor
Trypanblau
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
  EURLEMR241025
 :   EUROCLONE
Trypanblau
  EURLEMR241025
 :  EUROCLONE
 :  72-57-1
Trypanblau
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
 :  72-57-1
1 * 25 g
 :  Tolidine-disazo-bis-8-amino-1-naphthol-3,6-disulphonic acid tetrasodium salt, CI 23850, 3,3′-Dimethyl-4,4′-bis(5-amino-4-hydroxy-2,7-disulphonaphthyl-3-azo)-[1,1′-biphenyl] tetrasodium salt, Benzamine blue, Trypan blue sodium salt, Direct Blue 14, Diphenyl Blue, AzidinBlue, Sodium 3,3'-((3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(diazene-2,1-diyl))bis(5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate)
  •  :72-57-1
  •  :C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
  •  :MFCD00003969
  •  :960.82 g/mol
  •  :200-786-7
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    25 g