AuftragsverfolgungKontakt
Trichloressigsäure
Trichloressigsäure
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
Catalog # EURLEMR232250
Corrosive
Irritant
Environment
Supplier:   EUROCLONE
Trichloressigsäure
Catalog # EURLEMR232250
Supplier:  EUROCLONE
CAS Number:  76-03-9
Trichloressigsäure
Trichloressigsäure
Glasflasche für Feststoffe, 250 g
CAS Number:  76-03-9
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonyms:  TCA
  • CAS Number:76-03-9
  • Formula:Cl₃CCOOH
  • MDL Number:MFCD00004177
  • Molecular Weight:163.39 g/mol
  • Merck Index:13,09700
  • Boiling Pt:196 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:54…56 °C
  • Density:1,63 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:113 °C (geschlossener Tiegel)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:200-927-2
Specifications
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    250 g