Trichloressigsäure
Glasflasche für Feststoffe, 1 kg
Katalognr. EURLEMR232001
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: TCA
- CAS Nummer:76-03-9
- Formel:Cl₃CCOOH
- MDL-Nummer:MFCD00004177
- Molekulargewicht:163.39 g/mol
- Merck-Index:13,09700
- Siedepunkt:196 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:54…56 °C
- Dichte:1,63 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:113 °C (geschlossener Tiegel)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-927-2
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:1 kg
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



