Streptavidin
Glasflasche für Feststoffe, 10 mg
Katalognr. EURLEMR217010
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:10 mg
- Cat. No.:EURLEMR217010
- CAS Nr.:9013-20-1
- MDL No.:MFCD00082035
- Lagerbedingungen:Freezer
- Protein/Peptid-Name:Streptavidin