AuftragsverfolgungKontakt
Streptavidin | Avantor
Streptavidin
Glasflasche für Feststoffe, 5 mg
Katalognr. EURLEMR217005
Anbieter:   EUROCLONE
Streptavidin
Katalognr. EURLEMR217005
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  
Streptavidin
Glasflasche für Feststoffe, 5 mg
CAS Nummer:  
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 mg
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    5 mg
  • Cat. No.:
    EURLEMR217005
  • CAS Nr.:
    9013-20-1
  • MDL No.:
    MFCD00082035
  • Lagerbedingungen:
    Freezer
  • Protein/Peptid-Name:
    Streptavidin
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.