Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Streptavidin

Streptavidin

Glasflasche für Feststoffe, 1 mg
Katalognr. EURLEMR217001
Anbieter:   EUROCLONE
Streptavidin
Katalognr. EURLEMR217001
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  
Streptavidin

Glasflasche für Feststoffe, 1 mg

CAS Nummer:  
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 mg
Product Details & Documents
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    1 mg
  • Cat. No.:
    EURLEMR217001
  • CAS Nr.:
    9013-20-1
  • MDL No.:
    MFCD00082035
  • Lagerbedingungen:
    Freezer
  • Protein/Peptid-Name:
    Streptavidin

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.