Mercaptoethanol
Glasflasche, 250 mL
EURLEMR216250
: 2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
- :60-24-2
- :HSCH₂CH₂OH
- :MFCD00004890
- :78.14 g/mol
- :13,05894
- :157 °C (1013 hPa)
- :–100 °C
- :1,12 g/cm³ (20 °C)
- :68 °C
- :Raumtemperatur
- :200-464-6
- :2966
- :6.1,II
- Packung:Glasflasche
- VE:250 mL