Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Mercaptoethanol | Avantor

Mercaptoethanol

Glasflasche, 100 mL
Katalognr. EURLEMR216100
Giftig
Ätzend
Umfeld
Anbieter:   EUROCLONE
Mercaptoethanol
Katalognr. EURLEMR216100
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  60-24-2
Mercaptoethanol
Mercaptoethanol

Glasflasche, 100 mL

CAS Nummer:  60-24-2
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
  • CAS Nummer:60-24-2
  • Formel:HSCH₂CH₂OH
  • MDL-Nummer:MFCD00004890
  • Molekulargewicht:78.14 g/mol
  • Merck-Index:13,05894
  • Siedepunkt:157 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:–100 °C
  • Dichte:1,12 g/cm³ (20 °C)
  • Blitz Pt:68 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-464-6
  • UN:2966
  • ADR:6.1,II
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    100 mL

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..