AuftragsverfolgungKontakt
Natriumpyruvat
Natriumpyruvat
1 KIT
Katalognr. EURLEMR213500
Anbieter:   EUROCLONE
Natriumpyruvat
Katalognr. EURLEMR213500
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  113-24-6
Natriumpyruvat
1 KIT
CAS Nummer:  113-24-6
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Synonyme:  2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
  • CAS Nummer:113-24-6
  • Formel:CH₃COCOONa
  • MDL-Nummer:MFCD00002586
  • Molekulargewicht:110.04 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:220…230 °C
  • Dichte:1,718 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:204-024-4
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 KIT