Natriumpyruvat
1 KIT
Katalognr. EURLEMR213100
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
- CAS Nummer:113-24-6
- Formel:CH₃COCOONa
- MDL-Nummer:MFCD00002586
- Molekulargewicht:110.04 g/mol
- Schmelzender Platingehalt:220…230 °C
- Dichte:1,718 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:204-024-4
Technische Daten
Technische Daten
- VE:1 KIT
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



