Natriumhydroxid
1 KIT
Katalognr. EURLEMR212500
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Caustic soda
- CAS Nummer:1310-73-2
- Formel:NaOH
- MDL-Nummer:MFCD00003548
- Molekulargewicht:40 g/mol
- Merck-Index:14,08627
- Siedepunkt:1390 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:323 °C
- Dichte:2,13 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:215-185-5
- UN:1823
- ADR:8,II
- ERREICHEN:01-2119457892-27
Technische Daten
Technische Daten
- VE:1 KIT



