Natriumhydroxid
5 kg
Katalognr. EURLEMR212005
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Caustic soda
- CAS Nummer:1310-73-2
- Formel:NaOH
- MDL-Nummer:MFCD00003548
- Molekulargewicht:40 g/mol
- Merck-Index:14,08627
- Siedepunkt:1390 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:323 °C
- Dichte:2,13 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:215-185-5
- UN:1823
- ADR:8,II
- ERREICHEN:01-2119457892-27
Technische Daten
Technische Daten
- VE:5 kg
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



