Natriumchlorid
1 KIT
N° de catalogue EURLEMR211500
Fournisseur: EUROCLONE
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
- Numéro CAS:7647-14-5
- Formule:NaCl
- Numéro MDL:MFCD00003477
- Poids moléculaire:58.44 g/mol
- Index Merck:14,08599
- Point d'ébullition:1413 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:801 °C
- Densité:2,16 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Raumtemperatur
- EINECS:231-598-3
Spécifications
Spécifications
- VE:1 KIT



