Natriumchlorid
5 kg
Katalognr. EURLEMR211005
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
- CAS Nummer:7647-14-5
- Formel:NaCl
- MDL-Nummer:MFCD00003477
- Molekulargewicht:58.44 g/mol
- Merck-Index:14,08599
- Siedepunkt:1413 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:801 °C
- Dichte:2,16 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:231-598-3
Technische Daten
Technische Daten
- VE:5 kg



