Natriumcarbonat
1 KIT
Katalognr. EURLEMR210500
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
- CAS Nummer:497-19-8
- Formel:Na₂CO₃
- MDL-Nummer:MFCD00003494
- Molekulargewicht:105.99 g/mol
- Merck-Index:14,08596
- Siedepunkt:1600 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:854 °C
- Dichte:2,53 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:207-838-8
- ERREICHEN:01-2119485498-19
Technische Daten
Technische Daten
- VE:1 KIT
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



