Natriumcarbonat
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalognr. EURLEMR210001
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
- CAS Nummer:497-19-8
- Formel:Na₂CO₃
- MDL-Nummer:MFCD00003494
- Molekulargewicht:105.99 g/mol
- Merck-Index:14,08596
- Siedepunkt:1600 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:854 °C
- Dichte:2,53 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:207-838-8
- ERREICHEN:01-2119485498-19
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 kg



