Natriumazid
1 KIT
EURLEMR209500
: Sodium triazide
- :26628-22-8
- :NaN₃
- :MFCD00003536
- :65.01 g/mol
- :13,08653
- :275 °C
- :1,85 g/cm³ (20 °C)
- :Raumtemperatur
- :247-852-1
- :1687
- :6.1,II
- VE:1 KIT