Natriumazid
1 KIT
Katalognr. EURLEMR209100
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Sodium triazide
- CAS Nummer:26628-22-8
- Formel:NaN₃
- MDL-Nummer:MFCD00003536
- Molekulargewicht:65.01 g/mol
- Merck-Index:13,08653
- Schmelzender Platingehalt:275 °C
- Dichte:1,85 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:247-852-1
- UN:1687
- ADR:6.1,II
Technische Daten
Technische Daten
- VE:1 KIT
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



