AuftragsverfolgungKontakt
Natriumazid | Avantor
Natriumazid
1 KIT
Katalognr. EURLEMR209050
Giftig
Umfeld
Anbieter:   EUROCLONE
Natriumazid
Katalognr. EURLEMR209050
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  26628-22-8
Natriumazid
1 KIT
CAS Nummer:  26628-22-8
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Synonyme:  Sodium triazide
  • CAS Nummer:26628-22-8
  • Formel:NaN₃
  • MDL-Nummer:MFCD00003536
  • Molekulargewicht:65.01 g/mol
  • Merck-Index:13,08653
  • Schmelzender Platingehalt:275 °C
  • Dichte:1,85 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:247-852-1
  • UN:1687
  • ADR:6.1,II
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 KIT
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.