Natriumazid
1 KIT
Katalognr. EURLEMR209050
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Sodium triazide
- CAS Nummer:26628-22-8
- Formel:NaN₃
- MDL-Nummer:MFCD00003536
- Molekulargewicht:65.01 g/mol
- Merck-Index:13,08653
- Schmelzender Platingehalt:275 °C
- Dichte:1,85 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:247-852-1
- UN:1687
- ADR:6.1,II
Technische Daten
Technische Daten
- VE:1 KIT
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



