AuftragsverfolgungKontakt
Ribonuclease A
Ribonuclease A
Glass bottle for solids, 100 mg
Katalognr. EURLEMR199100
Anbieter:   EUROCLONE
Ribonuclease A
Katalognr. EURLEMR199100
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  
Ribonuclease A
Glass bottle for solids, 100 mg
CAS Nummer:  
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 mg
  • Cat. No.:
    EURLEMR199100
  • CAS Nr.:
    9001-99-4
  • Enzym-Synonyme:
    RNase A
  • Enzymname:
    Ribonuclease A
  • MDL No.:
    MFCD00132184
  • Lagerbedingungen:
    Freezer
Technische Daten