AuftragsverfolgungKontakt
Ribonuclease A
Glass bottle for solids, 1 g
Katalognr. EURLEMR199001
Anbieter:   EUROCLONE
Ribonuclease A
Katalognr. EURLEMR199001
Anbieter:  EUROCLONE
CAS Nummer:  
Ribonuclease A
Glass bottle for solids, 1 g
CAS Nummer:  
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 g
  • Cat. No.:
    EURLEMR199001
  • CAS Nr.:
    9001-99-4
  • Enzym-Synonyme:
    RNase A
  • Enzymname:
    Ribonuclease A
  • MDL No.:
    MFCD00132184
  • Lagerbedingungen:
    Freezer