Kaliumchlorid
1 KIT
Katalognr. EURLEMR196500
Anbieter: EUROCLONE
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Potassiumchloride
- CAS Nummer:7447-40-7
- Formel:KCl
- MDL-Nummer:MFCD00011360
- Molekulargewicht:74.55 g/mol
- Merck-Index:14,07621
- Siedepunkt:1420 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:773 °C
- Dichte:1,98 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:231-211-8
Technische Daten
Technische Daten
- VE:1 KIT



